Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dextran Sulfate |
| Farve | Hvidt Pulver |
| CAS | 9011-18-1 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | (C6H7O5)m(C6H7O5)n |
| MDL nummer | MFCD00081551 |
| Synonym | benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin |
| InChI nøgle | BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*] |
| Vis mere |