Få mere at vide
Abcam Dextran sulfat, anhydroglukosepolymer, 500.000 g/mol, fast stof, 10 g
Shop alle Abcam produkterBeskrivelse
- Molekylvægt: 500.000 g/mol
- Form: Solid
- Sammensætning: 100% Dextransulfat
- Anvendelser: Selektiv udfældning af lipoproteiner, probe-hybridisering af membranimmobiliseret DNA, frigivelse af DNA fra DNA-histonkomplekser og hæmning af RNA-binding til ribosomer
- Vigtig fordel: Accelererer probe-hybridiseringshastigheden med 10 gange, når den bruges som additiv
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | 100% Dextransulfat |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C. |
| Form | Fast stof |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Målmolekyle | Lipoproteiner, DNA, RNA |
| Formulering | 100% Dextransulfat |
| Mængde | 10 g |
| Til brug med (applikation) | Selektiv udfældning af lipoproteiner, probe-hybridisering af membranimmobiliseret DNA, frigivelse af DNA fra DNA-histonkomplekser, hæmning af RNA-binding til ribosomer |