Få mere at vide
Dextran, MW ca. 75.000
Artikelnummer. 15463659
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463659 10 g 10g
15473659 50 g 50g
15483659 100 g 100g
15493659 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15463659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60989.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.30 DKK
    305.65 DKK / 10g
    Spare 66.65 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Dextran, CAS # 9004-54-0, er en glukosepolymer. Den bruges hovedsageligt til at øge elektronegativiteten og reducere erytrocytaggregation og blodpladeklæbning (antikoagulerende aktivitet). | CAS: 9004-54-0 | (C6H9O5)n(C6H10O5)m | 504,44 g/mol
Dextran, MW ca. 75.000 bruges som behandlingshjælpemiddel, stabilisator, fortykningsmiddel og overfladefinishmiddel.. Derudover anvendes det i bløde konfekter. Derudover anvendes det som erstatning for bygmalt og som plasmavolumen-ekspander.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
• Dextran er et glukosepolymer, der biosyntetiseres af den ikke-patogene Leuconostoc mesenteroides
Anvendelse
• Dextran er en kompleks forgrenet glukan, der kan bruges til at øge elektronegativiteten og reducere erytrocytaggregation og blodpladeklæbning (antikoagulerende aktivitet)
• Denne forbindelse fremmer aktiveringen af plasminogen ved at hæmme α-2 antiplasmin
• Dextran kan bruges til at reducere trombose i dyremodeller
• Det anvendes i osmotiske spændingsteknikker, hvor osmotisk tryk påføres biologiske molekyler. • Dextran kan anvendes som immobiliseringsmiddel i biosensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-54-0
Molekylær formel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekylvægt (g/mol) 504.44
MDL nummer MFCD00130935
InChI nøgle FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC navn Dextran
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Merck Index 14,2948
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, dimethylformamid og glycerol.
Formel vægt ≈75 kd