Få mere at vide
Dextran, MW ca. 500.000
Beskrivelse
Det bruges til at øge elektronegativiteten og reducere erytrocytaggregation og blodpladeklæbning og fungerer også som en plasminogenaktivator.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
- Dextran er et glukosepolymer, der biosyntetiseres af den ikke-patogene Leuconostoc mesenteroides
Anvendelse
- Dextran er en kompleks forgrenet glukan, der kan bruges til at øge elektronegativiteten og reducere erytrocytaggregation og blodpladeklæbning (antikoagulerende aktivitet)
- Denne forbindelse fremmer aktiveringen af plasminogen ved at hæmme α-2 antiplasmin
- Dextran kan bruges til at reducere trombose i dyremodeller
- Det anvendes i osmotiske spændingsteknikker, hvor osmotisk tryk påføres biologiske molekyler
- Dextran kan bruges som immobiliseringsmiddel i biosensorer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dextran |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 14,2948 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid, ethylenglycol og glycerol. |
| Formel vægt | ≈500 kd |