Få mere at vide
Dextran, MW ca. 250.000
Description
Dextran bruges som en multifunktionel, forgrenet glukan. Lavmolekylær dextran er nyttig som stabilisator, volumenforlænger, smøremiddel, bindingsplatform og matrixkomponent. Det er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dextran |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 14,2948 |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i vand (100 mg/ml), DMSO (frit), formamid (frit), ethylenglycol (frit) og glycerol (frit). |
| Formel vægt | ≈250 kd |