Få mere at vide
Dextran, MW ca. 20.000
Description
Lavmolekylær dextran er nyttig som stabilisator, volumenforlænger, smøremiddel, bindingsplatform og matrixkomponent. Dextrans med højere molekylvægt har forskellige viskositeter, aggregations- og permeationsegenskaber.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dextran |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Merck Index | 14,2948 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (100 mg/ml), DMSO (frit), formamid (frit), ethylenglycol (frit) og glycerol (frit). |
| Formel vægt | ≈20 kd |