Få mere at vide
Dextran, MW ca. 20.000
Artikelnummer. 15413839
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413839 10 g 10g
15423839 50 g 50g
15433839 100 g -
15443839 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15413839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61216.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9004-54-0 | (C6H9O5)n(C6H10O5)m | 504,44 g/mol
Lavmolekylær dextran er nyttig som stabilisator, volumenforlænger, smøremiddel, bindingsplatform og matrixkomponent. Dextrans med højere molekylvægt har forskellige viskositeter, aggregations- og permeationsegenskaber.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-54-0
Molekylær formel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekylvægt (g/mol) 504.44
MDL nummer MFCD00130935
InChI nøgle FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC navn Dextran
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Merck Index 14,2948
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (100 mg/ml), DMSO (frit), formamid (frit), ethylenglycol (frit) og glycerol (frit).
Formel vægt ≈20 kd