Få mere at vide
Dextran, MW ca. 150.000
Descripción
Dextran bruges i en perleform til at hjælpe i bioreaktorapplikationer, nogle størrelsesudelukkende kromatografimatricer og i osmotisk stressteknik, der er involveret i biologiske molekyler. Det kan bruges som en stabiliserende belægning for at beskytte metalnanopartikler mod oxidation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Dextran er en glucosepolymer biosyntetiseret af de ikke-patogene Leuconostoc mesenteroides
Anvendelse
•Dextran er en kompleks forgrenet glukan, der kan bruges til at øge elektronegativiteten og reducere erytrocytaggregation og blodpladeadhæsivitet (antikoagulerende aktivitet)
• Denne forbindelse fremmer aktiveringen af plasminogen ved at hæmmeα -2 antiplasmin
• Dextran kan bruges til at reducere trombose i dyremodeller
• Det bruges i osmotisk stressteknikker, hvor osmotisk tryk påføres biologiske molekyler
• Dextran kan anvendes som et immobiliseringsmiddel i biosensorer
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Dextran |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 14,2948 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid, ethylenglycol og glycerol. |
| Formel vægt | ≈150 kd |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.