Få mere at vide
Dextran, MW ca. 150.000
Artikelnummer. 15405959
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15405959 50 g 50g
15495949 10 g 10g
15415959 100 g 100g
15425959 500 g 500g
15435959 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15405959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63789.18
 Begrænset vare
På lager
Dextran, CAS # 9004-54-0, er en glukosepolymer. Det bruges hovedsageligt til at øge elektronegativiteten og reducere erytrocytaggregation og blodpladeklæbning (antikoagulerende aktivitet). | CAS: 9004-54-0 | (C6H9O5)n(C6H10O5)m | 504,44 g/mol
Dextran bruges i en perleform til at hjælpe i bioreaktorapplikationer, nogle størrelsesudelukkende kromatografimatricer og i osmotisk stressteknik, der er involveret i biologiske molekyler. Det kan bruges som en stabiliserende belægning for at beskytte metalnanopartikler mod oxidation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Dextran er et glukosepolymer, der biosyntetiseres af den ikke-patogene Leuconostoc mesenteroides
Anvendelse
• Dextran er en kompleks forgrenet glukan, der kan bruges til at øge elektronegativiteten og reducere erytrocytaggregation og blodpladeklæbning (antikoagulerende aktivitet).
Denne forbindelse fremmer aktiveringen af plasminogen ved at hæmme α-2 antiplasmin•
Dextran kan bruges til at reducere trombose i dyremodeller•
. Den anvendes i osmotiske stressteknikker, hvor osmotisk tryk påføres biologiske molekyler
• • Dextran kan bruges som immobiliseringsmiddel i biosensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-54-0
Molekylær formel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekylvægt (g/mol) 504.44
MDL nummer MFCD00130935
InChI nøgle FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC navn Dextran
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Merck Index 14,2948
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid, ethylenglycol og glycerol.
Formel vægt ≈150 kd