Få mere at vide
Dextran, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11427850 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
11427850 50 g
1 options
Artikelnummer. 11427850 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210150550
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran
CAS 9004-54-0
Molekylær formel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
MDL nummer MFCD00130935
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
Mængde 50 g
InChI nøgle FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
IUPAC navn Dextran
Molekylvægt (g/mol) 504.44
PubChem CID 4125253
Formel vægt 40.000g/moL