Beskrivelse
Afhængigt af dens molekylvægt har den forskellige anvendelser på forskellige områder.
- Kan bruges som lange hydrofile spacer-arme for at forbedre bevægelsesfriheden af konjugerede/bundne proteiner.
- Kan derivatiseres til brug i biosensorsystemer
- Andre applikationer omfatter: blodpladeaggregeringsmiddel, plasmavolumenforlænger, osmotisk trykregulator, stabilisator, organseparationsmedier, matrixkomponent, copolymer, mikrobærer, bindemiddel, viskositetsmodificerende middel, antitrombotisk, smøremiddel og fysisk strukturkomponent.
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Opløselighedsinformation | Meget opløseligt i vand (50 mg/ml), let opløseligt i alkohol. |
| Formel vægt | 60,000-90,000 |
| Grad | Klinisk |