Få mere at vide
Dextran, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11410686 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410686 100 g 100g
11490676 10 g 10g
11420686 500 g 500g
11430686 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11410686 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0218014080
Forbedrer ydeevnen af immobiliserede proteiner, der virker på makromolekyler. Dextran, MP Biomedicals er et forgrenet polysaccharid, der består af lineærα (→1 6) forbundne glukoseenheder ogα (1 3) →link initierede filialer. Den varierer i størrelse fra 10
Afhængigt af dens molekylvægt har den forskellige anvendelser på forskellige områder.
  • Kan bruges som lange hydrofile spacer-arme for at forbedre bevægelsesfriheden af konjugerede/bundne proteiner.
  • Kan derivatiseres til brug i biosensorsystemer
  • Andre applikationer omfatter: blodpladeaggregeringsmiddel, plasmavolumenforlænger, osmotisk trykregulator, stabilisator, organseparationsmedier, matrixkomponent, copolymer, mikrobærer, bindemiddel, viskositetsmodificerende middel, antitrombotisk, smøremiddel og fysisk strukturkomponent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-54-0
Molekylær formel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekylvægt (g/mol) 504.44
MDL nummer MFCD00130935
InChI nøgle FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC navn 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Tekniske data
Fysisk form Pulver
Opløselighedsinformation Very soluble in water (50mg/mL), slightly soluble in alcohol.
Mængde 100 g
Formel vægt 60,000-90,000
Grad Klinisk