Få mere at vide
Dextran, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11417850 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417850 10 g -
11437850 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417850 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210150510
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-54-0
Molekylær formel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekylvægt (g/mol) 504.44
MDL nummer MFCD00130935
InChI nøgle FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran
Mængde 10 g
IUPAC navn Dextran
Formel vægt 40000