Få mere at vide
Dextran (~50K), TRC
Artikelnummer. 30179258
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179258 1 g
30179307 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179258 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2991001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-54-0
Molekylær formel H2(C6H9O5)n(C7H12O5)mOH
Molekylvægt (g/mol) 504.4
Synonym Dextrans, DEX 500, Detrax 40, Dextranen, Dextraven, Eudextran, Expandex, G 75, Gentran, Gentran 40, Hemodex, Hyscon, Hyskon, Infucoll, Intrader, Intradex, LMD, LMWD, LU 122, LVD, Longasteril 70, Macrodex, Macrose, Oncovertin N, Onkotin, PL 1S, Plasmafusin, Plasmodex, Plavolex, Polyglucin, Polyglusol, Promit, Rheodextran, Rheoisodex, Rheomacrodex, Rheopolyglucin, Rheopolyglucine, Rheorondex, Rheotran, Rondex, Serva G, T 10, T 110, T 150, T 20, T 250, T 4, T 40, T 5, T 500, T 6, T 70, Ultradex, α-Dextran, Dextran 1.5, Dextran 10, Dextran 1000, Dextran 10000, Dextran 110, Dextran 15, Dextran 150, Dextran 2000, Dextran 20000, Dextran 250, Dextran 3000, Dextran 40, Dextran 40000, Dextran 45, Dextran 500, Dextran 60, Dextran 70, Dextran 75, Dextran B 512, Dextran B1355, Dextran D 10, Dextran PL 1S, Dextran PT 25, Dextran PVD, Dextran RMI, Dextran T 10, Dextran T 100, Dextran T 110, Dextran T 150, Dextran T 20, Dextran T 2000, Dextran T 40, Dextran T 500, Dextran T 70;
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R,6R)-2-((((2R,3S,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-4-methoxy-6-(methoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methoxy)methyl)-6-ethyltetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
SMIL O[C@@H]1[C@@H](COC)O[C@H](COC[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CC)O2)[C@H](O)[C@H]1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H32O10/c1-4-8-12(18)16(22)13(19)10(26-8)6-25-7-11-15(21)17(24-3)14(20)9(27-11)5-23-2/h8-22H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17+/m1/s1