missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dextran (~40K), TRC
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dextran |
| CAS | 9004-54-0 |
| Molekylær formel | H2(C6H9O5)n(C7H12O5)mOH |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Dextrans, DEX 500, Detrax 40, Dextranen, Dextraven, Eudextran, Expandex, G 75, Gentran, Gentran 40, Hemodex, Hyscon, Hyskon, Infucoll, Intrader, Intradex, LMD, LMWD, LU 122, LVD, Longasteril 70, Macrodex, Macrose, Oncovertin N, Onkotin, PL 1S, Plasmafusin, Plasmodex, Plavolex, Polyglucin, Polyglusol, Promit, Rheodextran, Rheoisodex, Rheomacrodex, Rheopolyglucin, Rheopolyglucine, Rheorondex, Rheotran, Rondex, Serva G, T 10, T 110, T 150, T 20, T 250, T 4, T 40, T 5, T 500, T 6, T 70, Ultradex, α-Dextran, Dextran 1.5, Dextran 10, Dextran 1000, Dextran 10000, Dextran 110, Dextran 15, Dextran 150, Dextran 2000, Dextran 20000, Dextran 250, Dextran 3000, Dextran 40, Dextran 40000, Dextran 45, Dextran 500, Dextran 60, Dextran 70, Dextran 75, Dextran B 512, Dextran B1355, Dextran D 10, Dextran PL 1S, Dextran PT 25, Dextran PVD, Dextran RMI, Dextran T 10, Dextran T 100, Dextran T 110, Dextran T 150, Dextran T 20, Dextran T 2000, Dextran T 40, Dextran T 500, Dextran T 70 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32O10/c1-4-8-12(18)16(22)13(19)10(26-8)6-25-7-11-15(21)17(24-3)14(20)9(27-11)5-23-2/h8-22H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](COC)O[C@H](COC[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CC)O2)[C@H](O)[C@H]1OC |
| IUPAC navn | (2R,3S,4R,5R,6R)-2-((((2R,3S,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-4-methoxy-6-(methoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methoxy)methyl)-6-ethyltetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.4 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion