Få mere at vide
Dexrazoxane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dexrazoxane |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)/t7-/m0/s1 |
| Formel vægt | 268.1172 |