missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dexrazoxane, MedChemExpress
Beskrivelse
Dexrazoxane (ICRF-187) is a cardioprotective agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dexrazoxane |
| CAS | 24584-09-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H16N4O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | ICRF-187 ADR-529 NSC-169780 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (93.19 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@H](N(C1)CC(NC1=O)=O)CN(C2)CC(NC2=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.27 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?