Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Dexrazoxane hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18702744
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18702744 10 mg
18792474 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18702744 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3857/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Topoisomerase II inhibitor
Topoisomerase II inhibitor and intracellular ion chelator. Bridges and stabilizes an interface between two ATPase promoters to inhibit topoisomerase II activity. Cardioprotective when co-administered with doxorubicin; decreases formation of reactive oxygen species (ROS) and activates the PI3K/Akt survival pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1263283-43-7
Molekylær formel C11H17ClN4O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexrazoxane hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 304.73
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 304.731