Få mere at vide
Dexrazoxane hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437946
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16437946 100 mg -
16428208 10 mg 10mg
16414107 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16437946 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY76201
MedChemExpress Dexrazoxane hydrochloride (ICRF-187 hydrochloride) is a cardioprotective agent.
Dexrazoxane hydrochloride (ICRF-187 hydrochloride) is a cardioprotective agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexrazoxane hydrochloride
CAS 149003-01-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H18Cl2N4O4
Mængde 100 mg
Synonym ICRF-187 hydrochlorideADR-529 hydrochlorideNSC-169780 hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (146.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (58.62 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@H](N(C1)CC(NC1=O)=O)CN(C2)CC(NC2=O)=O.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 341.19
Formel vægt 341.19
Procent renhed 98.96%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation