Få mere at vide
Honeywell Safety Products™ DexPure Latex Handsker
Beskrivelse
- 100% naturlig latex.
- Tungvægt og engangs.
- Certificeret til fødevarekontakt og behandlet for at forhindre udvikling af bakterier.
- Velegnet til tilberedning af let fedtede eller ikke-fedtede fødevarer.
- Velegnet til rengøring og vedligeholdelse.
- Pulverfri for at eliminere overførsel af majsstivelse til fødevarer og mulig allergisk reaktion.
- Forhøjet mønster for forbedret greb.
- Rullet manchet for holdbarhed.
- Regelmæssige kontroller sikrer en meget lav restproteinrate.
- Økonomisk.
- Blå farve for synlighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE KATEGORI II Intermediære risici, EN 420-2003 Grundstandard, EN 374-2003 Kemiske risici og mod mikroorganismer, EN 455 1&2 Ikke-genanvendelig medicinsk handske, CE-forordning 1934/2004 fødevarekontakt, EC Kategori PPE 3, EF-certifikatnummer 0075/797/162/12/08/0521, EF-attestnummer 0075/797/162/12/08/0521 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Latex |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Størrelse | 8 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.3 mm |
| Længde (metrisk) | 30 cm |