Få mere at vide
Dexpropranolol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050097
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050097 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050097 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3350.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dexpropranolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexpropranolol
CAS 5051-22-9
Analyt- eller komponentnavne Dexpropranolol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H21 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-, (2R)-, 2-Propanol, 1-(isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-, (+)- (8CI), 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-, (R)-, (+)-(R)-Propranolol, (+)-Propranolol, (2R)-Propranolol, (R)-(+)-Propranolol, (R)-Propranolol, Dexpropranolol, Dextropropranolol, d-Propranolol
InChI formel InChI=1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3/t14-/m1/s1
SMIL CC(C)NC[C@@H](O)COc1cccc2ccccc12
IUPAC navn (2R)-1-naphthalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 259.34
Mængde 100 mg
Formel vægt 259.1572 g/mol