Få mere at vide
Dexpropranolol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dexpropranolol |
| CAS | 5051-22-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dexpropranolol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H21 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-, (2R)-, 2-Propanol, 1-(isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-, (+)- (8CI), 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-, (R)-, (+)-(R)-Propranolol, (+)-Propranolol, (2R)-Propranolol, (R)-(+)-Propranolol, (R)-Propranolol, Dexpropranolol, Dextropropranolol, d-Propranolol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3/t14-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)NC[C@@H](O)COc1cccc2ccccc12 |
| Vis mere |