Få mere at vide
Dexpramipexole dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Dexpramipexole dihydrochloride ((R)-Pramipexole dihydrochloride) is a neuroprotective agent and weak non-ergoline dopamine agonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dexpramipexole dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 104632-27-1 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H19Cl2N3S |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | (R)-Pramipexole dihydrochlorideR-(+)-Pramipexole dihydrochlorideKNS-760704 dihydrochloride |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.80 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (351.80 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |