Få mere at vide
Dexpanthenol, Mikromol™
Artikelnummer. 17910035
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17910035 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17910035 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1352.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Dexpanthenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Panthenol
CAS 81-13-0
Analyt- eller komponentnavne D-Panthenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H19 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (2R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide, (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide, D-(+)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide, (+)-Panthenol, Alcopan 250, Bepanthen, Bepanthene, Bepantol, Cornergel, Cozyme, D(+)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide, D(+)-Panthenol, D(+)-Pantothenyl alcohol, D(+)-alpha,gamma-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-beta,beta-dimethylbutyramide, D-P-A Injection, D-Panthenol, D-Pantothenyl alcohol, Dexpanthenol, Dolobene, Ilopan, Intrapan, Motilyn, NSC 302962, Panadon, Pantenyl, Panthenol, Panthenol 50W, (+)-Panthenol, Panthoderm, Pantol, Pantothenol, Pantothenyl alcohol, N-Pantoylpropanolamine, Provitamin B, Provitamin B5, Synapan, Thenalton, Urupan, Zentinic, d-Panthenol, d-Panthenol 50, d-Pantothenol, d-Pantothenyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)/t7-/m0/s1
SMIL CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
IUPAC navn (2R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid
Molekylvægt (g/mol) 205.25
Mængde 250 mg
Formel vægt 205,1314 g/mol