missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dexon, TRC

Artikelnummer. 30355215
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355215 100 mg
30360012 50 mg
30348963 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD299603100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 140-56-7
Molekylær formel C8 H10 N3 O3 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 251.24
Synonym Diazenesulfonic acid, 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-, sodium salt (1:1) (ACI), Benzenediazosulfonic acid, p-(dimethylamino)-, sodium salt (6CI, 7CI, 8CI), Diazenesulfonic acid, [4-(dimethylamino)phenyl]-, sodium salt (9CI), 4-Dimethylaminobenzendiasulfonic acid sodium salt, BAY 22555, BAY 5072, Bayer 22555, Bayer 5072, DAPA, DAPA (pesticide), Deksonal, Dexon, Dexon (pesticide), Dexon 70, Dexoxon, Fenaminosulf, Lesan, p-(Dimethylamino)benzenediazosulfonic acid sodium salt, p-Diazodimethylaniline sodium sulfonate, sodium (E)-[4-(dimethylamino)phenyl]diazenesulfonate, Sodium 4-(dimethylamino)benzenediazosulfonate, sodium 4-dimethylaminobenzenediazosulphonate, Sodium [4-(dimethylamino)phenyl]diazenesulfonate, Sodium p-(dimethylamino)benzenediazosulfonate
IUPAC navn sodium;N-[4-(dimethylamino)phenyl]iminosulfamate
SMIL [Na+].CN(C)c1ccc(cc1)N=NS(=O)(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fenaminosulf
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11N3O3S.Na/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9-10-15(12,13)14;/h3-6H,1-2H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Formel vægt 251.0341
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.