Få mere at vide
Dexmedetomidine, TRC
Artikelnummer. 30010689
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010689 100 mg
30004126 50 mg
30006666 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30010689 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD299000100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113775-47-6
Molekylær formel C13 H16 N2
Molekylvægt (g/mol) 200.28
Synonym Dexmedetomidine
IUPAC navn 4-[(1S)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole
SMIL C[C@H](c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexmedetomidine
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C13H16N2/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15)/t11-/m0/s1
Formel vægt 200.1313
Procent renhed >95%