Få mere at vide
Dexmedetomidine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050477
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30050477 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050477 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3355.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dexmedetomidine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexmedetomidine Hydrochloride
CAS 145108-58-3
Analyt- eller komponentnavne Dexmedetomidine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H16 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Dexmedetomidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/t11-;/m0./s1
SMIL Cl.C[C@H](c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
IUPAC navn 4-[(1S)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 236.74
Mængde 250 mg
Formel vægt 236.108 g/mol