Få mere at vide
Dexmedetomidine Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30464258
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464258 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464258 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3355.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexmedetomidine Hydrochloride
CAS 145108-58-3
Analyt- eller komponentnavne Dexmedetomidine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H16 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dexmedetomidine Hydrochloride, 4-[(1S)-1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole Hydrochloride, Dexdomitor, Dex, (S)-1H-Imidazole, 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl] Monohydrochloride, Dexmetomidine, Precedex
InChI formel InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/t11-;/m0./s1
Løsningstype Neat
SMIL Cl.C[C@H](c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
IUPAC navn 4-[(1S)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 236.74
Mængde 10 mg
Formel vægt 236.108 g/mol