Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Dexmedetomidinhydrochlorid
Artikelnummer. 16574484 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16574484 250 mg
16564484 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16574484 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465432500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145108-58-3
Molekylær formel C13H17ClN2
Molekylvægt (g/mol) 236.74
InChI nøgle VPNGEIHDPSLNMU-MERQFXBCSA-N
IUPAC navn hydrogen 5-[(1S)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazolchlorid
SMIL [H+].[Cl-].C[C@H](C1=CN=CN1)C1=CC=CC(C)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexmedetomidine hydrochloride
Smeltepunkt 158.0°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 236.74
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dexmedetomidine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dexmedetomidine hydrochloride