Få mere at vide
Dexketoprofen Trometamol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dexketoprofen Trometamol |
| CAS | 156604-79-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16 H14 O3 . C4 H11 N O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (αS)-3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-α-methyl-, (S)-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-α-methyl-, (αS)-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1) (9CI), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, (S)-3-benzoyl-α-methylbenzeneacetate (salt), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, (αS)-3-benzoyl-α-methylbenzeneacetate (salt) (9CI), (S)-Ketoprofen trometamol, Dexketoprofen Tromethamine salt, Dexketoprofen trometamol, S-(+)-Ketoprofen trometamol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O3.C4H11NO3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12;5-4(1-6,2-7)3-8/h2-11H,1H3,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2/t11-;/m0./s1 |
| SMIL | C[C@H](C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2.NC(CO)(CO)CO |
| IUPAC navn | 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;(2S)-2-(3-benzoylphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.42 |
| Vis mere |