Få mere at vide
Dexketoprofen Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 18000660
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18000660 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18000660 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3535.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dexketoprofen Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexketoprofen Methyl Ester
CAS 81601-91-4
Analyt- eller komponentnavne Dexketoprofen Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H16 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Dexketoprofen Methyl Ester, (S)-Methyl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate, (alphaS)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid methyl ester, Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl-, methyl ester, (S)-, (S)-Ketoprofen methyl ester, Ketoprofen Related Compound E
InChI formel InChI=1S/C17H16O3/c1-12(17(19)20-2)14-9-6-10-15(11-14)16(18)13-7-4-3-5-8-13/h3-12H,1-2H3/t12-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@@H](C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn methyl (2S)-2-(3-benzoylphenyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 268.307
Mængde 100 mg
Formel vægt 268.11 g/mol