Få mere at vide
Dexketoprofen, LoGiCal
Artikelnummer. 30461251
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461251 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461251 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3535.08
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-Ketoprofen
CAS 22161-81-5
Analyt- eller komponentnavne (S)-(+)-Ketoprofen
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H14 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Hydratropic acid, m-benzoyl-, (+)- (8CI), (+)-(S)-m-Benzoylhydratropic acid, (+)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (+)-3-Benzoylhydratropic acid, (+)-Ketoprofen, (2S)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (S)-(+)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (S)-2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid, (S)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (S)-Ketoprofen, Arveles, Dexketoprofen, S-(+)-Ketoprofen, (alphaS)-3-benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl-, (S)-, (+)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, (alphaS)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid
InChI formel InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/t11-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@H](C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn (2S)-2-(3-benzoylphenyl)propanoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 254.28
Mængde 10 mg
Formel vægt 254.0943 g/mol