Få mere at vide
Dexketoprofen Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17969859
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17969859 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17969859 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3535.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dexketoprofen Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexketoprofen Isopropyl Ester
CAS 851775-73-0
Analyt- eller komponentnavne Dexketoprofen Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H20 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dexketoprofen Isopropyl Ester, (alphaS)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C19H20O3/c1-13(2)22-19(21)14(3)16-10-7-11-17(12-16)18(20)15-8-5-4-6-9-15/h4-14H,1-3H3/t14-/m0/s1
SMIL CC(C)OC(=O)[C@@H](C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn propan-2-yl (2S)-2-(3-benzoylphenyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 296.36
Mængde 100 mg
Formel vægt 296.1412 g/mol