Få mere at vide
Dexibuprofen, Mikromol™
Beskrivelse
Dexibuprofen
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-Ibuprofen |
| CAS | 51146-56-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (S)-(+)-Ibuprofen |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H18 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (+)-(S)-Ibuprofen, (+)-(S)-p-Isobutylhydratropic acid, (+)-Ibuprofen, (+)-Ibuprophen, (S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-(+)-Ibuprofen, (S)-(+)-p-Isobutylhydratropic acid, (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-Ibuprofen, Dexibuprofen, Nyfen, S-Optifen, Seractil, Ultraprofen, d-Ibuprofen, Benzeneacetic acid, alpha-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (alphaS)-, Benzeneacetic acid, alpha-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (S)-, (+)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, (S)-(+)-4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid, (alphaS)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl] propansyre |
| Vis mere |