Få mere at vide
Dexibuprofen Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30040669
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30040669 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040669 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3534.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dexibuprofen Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexibuprofen Methyl Ester
CAS 81576-55-8
Analyt- eller komponentnavne Dexibuprofen Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H20 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dexibuprofen Methyl Ester, (alphaS)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid methyl ester, Benzeneacetic acid, alpha-methyl-4-(2-methylpropyl)-, methyl ester, (S)-, (+)-Ibuprofen methyl ester, (S)-Ibuprofen methyl ester, Methyl (S)-2-[4-(isobutylphenyl)propanoate, S-(+)-Ibuprofen methyl ester
InChI formel InChI=1S/C14H20O2/c1-10(2)9-12-5-7-13(8-6-12)11(3)14(15)16-4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3/t11-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@@H](C)c1ccc(CC(C)C)cc1
IUPAC navn methyl (2S)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 220.31
Mængde 100 mg
Formel vægt 220.1463 g/mol