Få mere at vide
Dexibuprofen Isopropyl Ester, Mikromol™
Description
Dexibuprofen Isopropyl Ester
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dexibuprofen Isopropyl Ester |
| CAS | 1114975-39-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dexibuprofen Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H24 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Dexibuprofen Isopropyl Ester, (alphaS)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid 1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O2/c1-11(2)10-14-6-8-15(9-7-14)13(5)16(17)18-12(3)4/h6-9,11-13H,10H2,1-5H3/t13-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)OC(C)C |
| IUPAC navn | propan-2-yl (2S)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate |
| Show More |