Få mere at vide
Dexibuprofen Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17922666
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17922666 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17922666 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3534.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dexibuprofen Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexibuprofen Ethyl Ester
CAS 272458-63-6
Analyt- eller komponentnavne Dexibuprofen Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H22 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dexibuprofen Ethyl Ester, (alphaS)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid ethyl ester, (S)-Ibuprofen ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C15H22O2/c1-5-17-15(16)12(4)14-8-6-13(7-9-14)10-11(2)3/h6-9,11-12H,5,10H2,1-4H3/t12-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)[C@@H](C)c1ccc(CC(C)C)cc1
IUPAC navn ethyl (2S)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 234.33
Mængde 100 mg
Formel vægt 234.162 g/mol