Få mere at vide
Dexibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17964266
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17964266 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17964266 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3534.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dexibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
CAS 2983462-55-9
Analyt- eller komponentnavne Dexibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H26 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dexibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
InChI formel InChI=1S/C17H26O3/c1-11(2)10-15-6-8-16(9-7-15)12(3)17(19)20-14(5)13(4)18/h6-9,11-14,18H,10H2,1-5H3/t12-,13?,14?/m0/s1
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)OC(C)C(C)O
IUPAC navn 3-hydroxybutan-2-yl (2S)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 278.39
Mængde 100 mg
Formel vægt 278.1882 g/mol