Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Dexfenfluramine hydrochloride
Artikelnummer. 18792774
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18792774 10 mg
18722764 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792774 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2695/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
5-HT reuptake inhibitor; also stimulates 5-HT release
Indirectly agonizes serotonin receptors via inhibition of 5-HT re-uptake and stimulation of 5-HT release. Anorectic agent; decreases growth hormone, insulin, leptin, fat mass, lean mass and increases ghrelin in diet-switched diet-induced obese mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-N-Ethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneethanamine hydrochloride
CAS 3239-45-0
Mængde 10 mg
Mål 5-HT Transporter Inhibitors
Molekylær formel C12H16F3N.HCl
Renhed 0.95