Få mere at vide
Dexchlorpheniramine N-Oxide Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049633
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049633 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049633 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1114.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dexchlorpheniramine N-Oxide Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexchlorpheniramine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2725579-30-4
Analyt- eller komponentnavne Dexchlorpheniramine N-Oxide Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H19 Cl N2 O . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dexchlorpheniramine N-Oxide Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H19ClN2O.2ClH/c1-19(2,20)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;;/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;2*1H/t15-;;/m0../s1
SMIL Cl.Cl.C[N+](C)([O-])CC[C@@H](c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
IUPAC navn (3S)-3-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine oxide;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 363.71
Mængde 100 mg
Formel vægt 362.0719 g/mol