Få mere at vide
Dexchlorpheniramine Maleate, Mikromol™
Artikelnummer. 18032260
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18032260 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18032260 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1114.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dexchlorpheniramine Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexchlorpheniramine Maleate
CAS 2438-32-6
Analyt- eller komponentnavne Dexchlorpheniramine Maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H19 Cl N2 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Brompheniramine Maleate Imp. B (EP), Brompheniramine Imp. B (EP), Dexchlorpheniramine Maleate, Brompheniramine Maleate Imp. B (EP) as Maleate, Brompheniramine Maleate Impurity B as Maleate, Brompheniramine Impurity B as Maleate
SMIL CN(C)CC[C@@H](c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 390.86
Mængde 100 mg
Formel vægt 390.864 g/mol