Få mere at vide
Dexchlorpheniramine maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16421456
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
200 mg
Artikelnummer. Mængde
16421456 200 mg
1 options
Artikelnummer. 16421456 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1062
MedChemExpress Dexchlorpheniramine maleate is an antihistamine, with anticholinergic properties, used to treat allergic conditions.
Dexchlorpheniramine maleate is an antihistamine, with anticholinergic properties, used to treat allergic conditions.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexchlorpheniramine maleate
CAS 2438-32-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H23ClN2O4
Mængde 200 mg
Synonym S-(+)-Chlorpheniramine maleate salt
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (255.85 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (255.85 mM)
SMIL O=C(O)/C=C\C(O)=O.CN(C)CC[C@H](C1=NC=CC=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 390.86
Formel vægt 390.86
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation