Få mere at vide
Dexamethason, TRC
Artikelnummer. 18052400
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18052400 5 g
18032000 25 g
18020190 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18052400 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2988005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-02-2
Molekylær formel C22 H29 F O5
Molekylvægt (g/mol) 392.46
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl- (6CI,8CI), (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 1-Dehydro-16α-methyl-9α-fluorohydrocortisone, 16α-Methyl-9α-fluoro-1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 16α-Methyl-9α-fluoro-11β,17α,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α-Methyl-9α-fluoro-δ1-hydrocortisone, 16α-Methyl-9α-fluoroprednisolone, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone, Adexone, Aeroseb-Dex, Aphtasolon, Aphthasolone, Azium, Calonat, Corsone, Cortisumman, Decacort, Decaderm, Decadron, Decadron A, Decalix, Decasone, Dekacort, Dekort, Delipos, Deltafluorene, Dergramin, Deronil, Desadrene, Desameton, Deseronil, Dexa-Cortidelt, Dexa-Mamallet, Dexa-Scheroson, Dexa-sine, Dexacort, Dexacortal, Dexacortin, Dexadeltone, Dexafarma, Dexalona, Dexaltin, Dexameth, Dexamethasone, Dexamethasone alcohol, Dexamonozon, Dexapolcort, Dexapos, Dexaprol, Dexaratiopharm, Dexason, Dexasone, Dexaven, Dexinoral, Dexium, Dexmethsone, Dexone, Dexonium, Dextelan, Dinormon, Diodex, Etacortilen, Fluormethylprednisolone, Fluormone, Fluorocort, Gammacorten, Gentalipos, HL-Dex, Hexadecadrol, Hexadrol, Isopto-Dex, Lokalison F, Loverine, Luxazone, MK 125, Maxidex, Millicorten, Minidex, NSC 34521, Oradexon, Ozurdex, Pet-Derm III, Posurdex, Prednisolon F, Prednisolone F, Superprednol, Surodex, Visumetazone, Betamethasone Imp. A (EP), Dexamethasone Acetate Imp. A (EP), Dexamethasone Sodium Phosphate Imp. A (EP), Dexamethasone, 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone Impurity A, Dexamethasone Acetate Impurity A, Dexamethasone Isonicotinate Impurity A, Dexamethasone Sodium Phosphate Impurity A
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]fenanthren-3-one
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexamethasone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vægt 392.1999
Procent renhed >95%