missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dexamethasone Sodium Sulfobenzoate, TRC

Artikelnummer. 30365953
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365953 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365953 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD11896350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dexamethasone Sodium Sulfobenzoate
CAS 3936-02-5
Molekylær formel C29 H32 F O9 S . Na
Mængde 50 mg
Synonym 9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-[(3-sulfobenzoyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione Sodium Salt (1:1), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-[(3-sulfobenzoyl)oxy]-, monosodium salt, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-(m-sulfobenzoate), monosodium salt (8CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-m-sulfobenzoate, sodium salt (7CI), 21-(3-Sulfobenzoyloxy)dexamethasone sodium salt, Dexamethasone 21-sodium-m-sulfobenzoate, Dexamethasone m-sulfobenzoate sodium, Dexamethasone metasulfobenzoate sodium, Dexamethasone sodium m-sulfobenzoate, Dexamethasone sulfobenzoate sodium, Sisotek, Sodium dexamethasone-m-sulfobenzoate, Dexamethasone-21-sodium-m-Sulfobenzoate, Sisotek, 21-(3-Sulfobenzoyloxy)dexamethasone Sodium Salt, Sodium 3-((2-((8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethoxy)carbonyl)benzenesulfonate, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-Pregna-1,4-diene-3,20-dione-21-m-sulfobenzoate Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C29H33FO9S.Na/c1-16-11-22-21-8-7-18-13-19(31)9-10-26(18,2)28(21,30)23(32)14-27(22,3)29(16,35)24(33)15-39-25(34)17-5-4-6-20(12-17)40(36,37)38;/h4-6,9-10,12-13,16,21-23,32,35H,7-8,11,14-15H2,1-3H3,(H,36,37,38);/q;+1/p-1/t16-,21+,22+,23+,26+,27+,28+,29+;/m1./s1
SMIL [Na+].C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)c5cccc(c5)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;3-[2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethoxy]carbonylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 598.6122
Formel vægt 598.1649
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.