Få mere at vide
Dexamethason natriumfosfat, TRC
Artikelnummer. 30040756
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040756 100 mg
18030240 500 mg
18053450 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040756 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD298898100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2392-39-4
Molekylær formel C22 H28 F O8 P . 2 Na
Molekylvægt (g/mol) 516.4
Synonym Dexamethasone Sodium Phosphate, (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione sodium salt (1:2), (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione disodium salt, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate) disodium salt, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-phosphate disodium salt, Ak-Dex, Baldex, Colvasone, Corson, Corson (pharmaceutical), Dalalone, Decadron phosphate, Decdan, Dexabene, Dexacort, Dexadreson, Dexagel, Dexagro, Dexamethasone 21-(disodium phosphate), Dexamethasone 21-phosphate disodium salt, Dexamethasone disodium phosphate, Dexamethasone phosphate disodium salt, Dexamethasone phosphate sodium salt, Dexamethasone sodium phosphate, Dexamethazone sodium phosphate, Dezone, Disodium dexamethasone 21-monophosphate, Disodium dexamethasone 21-phosphate, Disodium dexamethasone phosphate, Maxidex Ointment, Megacort, Onadron, Orgadrone, Sodium dexamethasone phosphate, Soldesam, Solu-Deca, Solu-Decadron, Spersadex, Turbinaire
IUPAC navn disodium; [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] fosfat
SMIL [Na+].[Na+].C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COP(=O)([O-])[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexamethasone disodium phosphate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+;;/m1../s1
Formel vægt 516.1301
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.