missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dexamethasone Oxetanone, TRC

Artikelnummer. 30350988
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350988 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350988 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29887550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dexamethasone oxetanone
CAS 4089-36-5
Molekylær formel C22 H27 F O4
Mængde 50 mg
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 17,21-epoxy-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-, (11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 17,21-epoxy-9-fluoro-11β-hydroxy-16α-methyl- (7CI), (11β,16α)-17,21-Epoxy-9-fluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone oxetanone
InChI formel InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12)18(26)11-27-22/h6-7,9,12,15-17,25H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@]15OCC5=O
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethylspiro[6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxetane]-3,3'-dione
Molekylvægt (g/mol) 374.45
Formel vægt 374.1893
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.