Få mere at vide
Dexamethasone Oxetanone, Mikromol™
Artikelnummer. 30051667
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051667 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051667 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0213.200025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dexamethasone Oxetanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexamethasone oxetanone
CAS 4089-36-5
Analyt- eller komponentnavne Dexamethasone oxetanone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H27 F O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 17,21-epoxy-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-, (11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 17,21-epoxy-9-fluoro-11β-hydroxy-16α-methyl- (7CI), (11β,16α)-17,21-Epoxy-9-fluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone oxetanone
InChI formel InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12)18(26)11-27-22/h6-7,9,12,15-17,25H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@]15OCC5=O
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethylspiro[6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxetane]-3,3'-dione
Molekylvægt (g/mol) 374.45
Mængde 25 mg
Formel vægt 374.1893 g/mol