Få mere at vide
Dexamethason, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11431262 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431262 50 mg -
11441262 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431262 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02199350.6
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til at studere apoptose, signalveje og genekspression. Dexamethason, MP Biomedicals er et antiinflammatorisk glukokortikoid med en række effekter på celleoverlevelse, cellesignalering og genekspression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-02-2
Molekylær formel C22H29FO5
Molekylvægt (g/mol) 392.47
MDL nummer MFCD00064136
InChI nøgle UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Synonym dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
IUPAC navn (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluor-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-2,9a,lla- trimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-on
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Tekniske data
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water (25mg/mL, clear to slightly hazy, colorless solution)
Formel vægt 392.5g/mol
Fysisk form Pulver