Få mere at vide
Dexamethason, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17118548 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17118548 500 mg
11474482 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17118548 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219004090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00 DKK
    1449.65 DKK / 500mg
    Spare 75.35 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anti-inflammatorisk middel
Dexamethason er et glukokortikoid antiinflammatorisk middel. Det regulerer T-cellernes overlevelse, vækst og differentiering. Det hæmmer også induktionen af nitrogenoxidsyntase.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dexamethason
CAS 50-02-2
Synonym maxidex
Mængde 500 mg
Molekylær formel C22H29FO5
Formel vægt 392.47
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dexamethasone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dexamethasone
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.