missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dexamethasone Hemisuccinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dexamethasone Hemisuccinate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33FO8/c1-14-10-18-17-5-4-15-11-16(28)8-9-23(15,2)25(17,27)19(29)12-24(18,3)26(14,34)20(30)13-35-22(33)7-6-21(31)32/h8-9,11,14,17-19,29,34H,4-7,10,12-13H2,1-3H3,(H,31,32)/t14-,17+,18+,19+,23+,24+,25+,26+/m1/s1 |
| Formel vægt | 492.2159 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?